Samarium(III)oxid
Lieferant: CHEMPUR
006920-100G
CHMP006920-100GEA 0 EUR
CHMP006920-100G
Samarium(III)oxid
Samarium(III)oxid
Formel: O₃Sm₂
Molecular Weight: 348,72 g/mol
Schmelzpunkt: 2325 °C
Dichte: 7,68 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011237
CAS-Nummer: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Merck Index: 14,08347