Terbiumtrinitrat Hydrat
Lieferant: CHEMPUR
007233.0010
CHMP007233.0010EA
0
EUR
CHMP007233.0010
Terbiumtrinitrat Hydrat
Terbiumtrinitrat Hydrat
Formel:
N₃O₉Tb·xH₂O Molecular Weight: 344,94 g/mol& (anhy) Schmelzpunkt: 89,3 °C |
MDL:
MFCD00011257 CAS-Nummer: 10043-27-3 EINECS: 233-138-7 UN: 1477 ADR: 5.1,III |