Platin 99,99%, Drahtform Ø 0,5 mm
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Platinium
009345-1M
CHMP009345-1MEA
0
EUR
CHMP009345-1M
Platin 99,99%, Drahtform Ø 0,5 mm
Platinum
Formel:
Pt Molecular Weight: 195.08 g/mol Siedepunkt: 3827 Schmelzpunkt: 1769 |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 Merck Index: 12,07689 |