Silber

Lieferant: CHEMPUR

009405
CHMP009405EA 0 EUR
CHMP009405
Silber
Silver
Formel: Ag
Molecular Weight: 107.87 g/mol
Siedepunkt: 2212
Schmelzpunkt: 962
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR