Methyl-2-(brommethyl)-5-nitrobenzoat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Methyl 2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate
03-0001.1
03-0001.5
CHMP03-0001.1EA
0
EUR
CHMP03-0001.1
CHMP03-0001.5
Methyl-2-(brommethyl)-5-nitrobenzoat
Methyl-2-(brommethyl)-5-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₈BrNO₄ Molecular Weight: 274.0681 g/mol |
MDL:
MFCD04114313 CAS-Nummer: 90725-68-1 |