Certrichlorid Hydrat
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
Cerium(III) chloride hydrate, Cerous chloride
1172.0250
CHMP1172.0250EA
0
EUR
CHMP1172.0250
Certrichlorid Hydrat
Certrichlorid Hydrat
Formel:
CeCl₃·xH₂O Molecular Weight: 246,48 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00149633 CAS-Nummer: 19423-76-8 EINECS: 232-227-8 Merck Index: 12,02041 |