1-Boc-5-brom-2-indolboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
(5-Bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indol-2-yl)boronic acid, N-(Boc-5-bromo-2-indolyl)boronic acid, 5-Bromo-N-(Boc)indole-2-boronic acid
32-0018.1
32-0018.5
CHMP32-0018.1EA
0
EUR
CHMP32-0018.1
CHMP32-0018.5
1-Boc-5-brom-2-indolboronsäure
1-Boc-5-brom-2-indolboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₅BBrNO₄ |
MDL:
MFCD03701683 CAS-Nummer: 475102-13-7 |