1-Boc-5-methoxy-2-indolboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
N-Boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxy-1H-indol-2-yl)boronic acid
32-0021.1
32-0021.5
CHMP32-0021.1EA
0
EUR
CHMP32-0021.1
CHMP32-0021.5
1-Boc-5-methoxy-2-indolboronsäure
1-Boc-5-methoxy-2-indolboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₅ |
MDL:
MFCD04039006 CAS-Nummer: 290331-71-4 |