Ruthenium(III)chlorid Hydrat
Lieferant: CHEMPUR
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ruthenium(III) chloride xhydrate, Ruthenium trichloride hydrate
6783.25G
CHMP6783.25GEA
0
EUR
CHMP6783.25G
Ruthenium(III)chlorid Hydrat
Ruthenium(III)chlorid Hydrat
Formel:
Cl₃Ru·xH₂O Molecular Weight: 207,43 g/mol (anhy) Schmelzpunkt: > 300 °C Dichte: 3,11 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00149844 CAS-Nummer: 14898-67-0 EINECS: 233-167-5 UN: 3260 ADR: 8,III |