Lithiumacetat

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: Essigsäure Lithiumsalz

901959
CHMP901959EA 0 EUR
CHMP901959
Lithiumacetat
Lithiumacetat
Formel: H₃CCOOLi
Molecular Weight: 65.99 g/mol
Schmelzpunkt: 291
Dichte: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013057
CAS-Nummer: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 12,05544

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR