3-Tolylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-Methylbenzolboronsäure, Dihydroxy(3-methylphenyl)boran, (3-Methylphenyl)metaborsäure, 3-Methylphenylboronsäure
902593.5
CHMP902593.5EA
0
EUR
CHMP902593.5
3-Tolylboronsäure
3-Tolylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₂ Molecular Weight: 135,96 g/mol Schmelzpunkt: 165 °C |
MDL:
MFCD00040198 CAS-Nummer: 17933-03-8 |