2,3,4-Trimethoxyphenylboronsäure 95+%
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
(2,3,4-Trimethoxyphenyl)metaborsäure, 2,3,4-Trimethoxybenzolboronsäure, Dihydroxy(2,3,4-trimethoxyphenyl)boran
902615.POR
CHMP902615.POREA
0
EUR
CHMP902615.POR
2,3,4-Trimethoxyphenylboronsäure 95+%
2,3,4-Trimethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BO₅ Molecular Weight: 212,01 g/mol |
MDL:
MFCD01318183 CAS-Nummer: 118062-05-8 |