Silicium

Lieferant: CHEMPUR

903036.0050
CHMP903036.0050EA 0 EUR
CHMP903036.0050
Silicium
Silicium
Formel: Si
Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1410 °C
Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR