5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: 5-Formyl-2-methoxybenzeneboronic acid, (5-Formyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
AC35954.0.1
CHMPAC35954.0.1EA 0 EUR
CHMPAC35954.0.1
5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure ≥97%
5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01319044
CAS-Nummer: 127972-02-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light orange Powder