Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophencarboxylat
Lieferant: CHEMPUR
AW00937.250
AW00937DA
CHMPAW00937.250EA
0
EUR
CHMPAW00937.250
MAYBAW00937DA
Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophencarboxylat
Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophencarboxylat
Formel:
C₁₄H₁₅NO₂S Molecular Weight: 261,34 g/mol |
MDL:
MFCD01763475 CAS-Nummer: 4815-37-6 |