2-Brom-4,6-difluoranilin

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: BDFA

BTB03454.250 BTB03454.1
CHMPBTB03454.250EA 0 EUR
CHMPBTB03454.250 MAYBBTB03454.1
2-Brom-4,6-difluoranilin
2-Brom-4,6-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…42,5 °C
MDL: MFCD00009639
CAS-Nummer: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR