3-Brom-5-nitrosalicylaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-Brom-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd
BTB03755.250
BTB03755DA
CHMPBTB03755.250EA
0
EUR
CHMPBTB03755.250
MAYBBTB03755DA
3-Brom-5-nitrosalicylaldehyd
3-Brom-5-nitrosalicylaldehyd
Formel:
C₇H₄BrNO₄ Molecular Weight: 246,02 g/mol |
MDL:
MFCD00051833 CAS-Nummer: 16789-84-7 |