5-Nitrosalicylaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
BTB04054.250 BTB04054.1
CHMPBTB04054.250EA 0 EUR
CHMPBTB04054.250 MAYBBTB04054.1
5-Nitrosalicylaldehyd
5-Nitrosalicylaldehyd
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167.12 g/mol
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007337
CAS-Nummer: 97-51-8
EINECS: 202-587-0