5-Fluor-4-chinazolon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one, 5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline
BTB04061.10
CHMPBTB04061.10EA
0
EUR
CHMPBTB04061.10
5-Fluor-4-chinazolon
5-Fluor-4-chinazolon
Formel:
C₈H₅FN₂O Molecular Weight: 164,13 g/mol |
MDL:
MFCD09475836 CAS-Nummer: 436-72-6 |