3'-Methylacetanilid

Lieferant: CHEMPUR

BTB07214.250 BTB07214.1
CHMPBTB07214.250EA 0 EUR
CHMPBTB07214.250 MAYBBTB07214.1
3'-Methylacetanilid
3'-Methylacetanilid
Formel: C₉H₁₁NO
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 62…63 °C
Dichte: 1,141 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00014962
CAS-Nummer: 537-92-8
EINECS: 208-678-1
Merck Index: 13,00076

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR