1-Brom-4-propoxybenzol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Propoxybrombenzol
BTB09792.1
BTB09792.10
BTB09792.50
CHMPBTB09792.1EA
0
EUR
CHMPBTB09792.1
CHMPBTB09792.10
CHMPBTB09792.50
1-Brom-4-propoxybenzol
1-Bromo-4-propoxybenzene
Formel:
C₉H₁₁BrO Molecular Weight: 215.09 g/mol |
MDL:
MFCD00156160 CAS-Nummer: 39969-56-7 |