4-Chlor-6-methoxy-2-methylchinolin
Lieferant: CHEMPUR
BTB10032.250
CHMPBTB10032.250EA 0 EUR
CHMPBTB10032.250
4-Chlor-6-methoxy-2-methylchinolin
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
MDL: MFCD00093863
CAS-Nummer: 50593-73-2