4'-Amino-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
BTB10056.250
CHMPBTB10056.250EA
0
EUR
CHMPBTB10056.250
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenon
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,1600 g/mol |
MDL:
MFCD00100636 CAS-Nummer: 2476-29-1 |