Ethylentetracarbonitril

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

BTB10306.250 BTB10306.1
CHMPBTB10306.250EA 0 EUR
CHMPBTB10306.250 MAYBBTB10306.1
Ethylentetracarbonitril
Ethylentetracarbonitril
Formel: C₆N₄
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 196…199 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00001850
CAS-Nummer: 670-54-2
EINECS: 211-578-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09336

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR