4-Nonen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: CHEMPUR

BTB10761.250 BTB10761.1
CHMPBTB10761.250EA 0 EUR
CHMPBTB10761.250 MAYBBTB10761.1
4-Nonen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
4-Nonen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₉H₁₈
Siedepunkt: 147,5…148.1 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7288 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009507
CAS-Nummer: 2198-23-4
EINECS: 218-595-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR