1-Decyl-2-methylimidazol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-Decyl-2-methyl-1H-imidazol, N-Decyl-2-methylimidazol, N-Decyl-2-methyl-1H-imidazol
BTB14163.250
BTB14163.1
CHMPBTB14163.250EA
0
EUR
CHMPBTB14163.250
MAYBBTB14163.1
1-Decyl-2-methylimidazol
1-Decyl-2-methylimidazole
Formel:
C₁₄H₂₆N₂ Molecular Weight: 222.37 g/mol |
CAS-Nummer:
42032-30-4 EINECS: 255-633-7 |