1,3-Dimethyl-4-piperidon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1,3-Dimethylpiperidin-4-one
BTBG00010.250
BTBG00010.1
CHMPBTBG00010.250EA
0
EUR
CHMPBTBG00010.250
MAYBBTBG00010.1
1,3-Dimethyl-4-piperidon
1,3-Dimethyl-4-piperidon
Formel:
C₇H₁₃NO Molecular Weight: 127.1800 g/mol |
MDL:
MFCD00100893 CAS-Nummer: 4629-80-5 EINECS: 225-046-0 |