5-Chlorpentylacetat
Lieferant: CHEMPUR
BTBS00044.250
CHMPBTBS00044.250EA 0 EUR
CHMPBTBS00044.250
5-Chlorpentylacetat
5-Chlorpentylacetat
Formel: C₇H₁₃ClO₂
Siedepunkt: 101…104 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0648 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013696
CAS-Nummer: 20395-28-2
EINECS: 243-784-1