3,5-Dimethyl-4-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3,5-Dimethylisoxasole-4-carboxylic acid
CC00601.250
CC00601DA
CHMPCC00601.250EA
0
EUR
CHMPCC00601.250
MAYBCC00601DA
3,5-Dimethyl-4-isoxazolcarbonsäure
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₆H₇NO₃ Molecular Weight: 141,13 g/mol |
MDL:
MFCD00051657 CAS-Nummer: 2510-36-3 EINECS: 219-724-5 |