1,4-Benzodioxan-6-boronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
CC01312.250
CHMPCC01312.250EA
0
EUR
CHMPCC01312.250
1,4-Benzodioxan-6-boronsäure
1,4-Benzodioxan-6-boronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ Molecular Weight: 179,97 g/mol |
MDL:
MFCD01009696 CAS-Nummer: 164014-95-3 |