1-Methylpyrrol-2-carbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-Methyl-2-pyrrolecarboxylic acid
CC02701.250
CHMPCC02701.250EA
0
EUR
CHMPCC02701.250
1-Methylpyrrol-2-carbonsäure
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₇NO₂ Molecular Weight: 125.13 g/mol |
MDL:
MFCD00003088 CAS-Nummer: 6973-60-0 EINECS: 230-217-8 |