2-Chinolincarbaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chinolincarboxaldehyd
CC04404.250
CC04404DA
CHMPCC04404.250EA
0
EUR
CHMPCC04404.250
MAYBCC04404DA
2-Chinolincarbaldehyd
2-Chinolincarbaldehyd
Formel:
C₁₀H₇NO Molecular Weight: 157,17 g/mol |
MDL:
MFCD00075032 CAS-Nummer: 5470-96-2 EINECS: 226-804-3 |