4-Chinolincarbaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 4-Chinolincarboxaldehyd
CC04604.250
CHMPCC04604.250EA 0 EUR
CHMPCC04604.250
4-Chinolincarbaldehyd
4-Chinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Molecular Weight: 157,17 g/mol
Siedepunkt: 122…123 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006781
CAS-Nummer: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0