6-Brombenzothiazol
Lieferant: CHEMPUR
CC05910DA CC05910.10
MAYBCC05910DAEA 0 EUR
MAYBCC05910DA CHMPCC05910.10
6-Brombenzothiazol
6-Bromobenzothiazole
Formel: C₇H₄BrNS
MDL: MFCD04115372
CAS-Nummer: 53218-26-1