3-Thiophencarbaldehyd

Lieferant: CHEMPUR

CC13104.250 CC13104.1
CHMPCC13104.250EA 0 EUR
CHMPCC13104.250 MAYBCC13104.1
3-Thiophencarbaldehyd
3-Thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₄OS
Siedepunkt: 191 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (24 °C)
MDL: MFCD00005466
CAS-Nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR