Ethoxymethylenmalononitril
Lieferant: CHEMPUR
CD04255.250
CD04255.1
CHMPCD04255.250EA
0
EUR
CHMPCD04255.250
MAYBCD04255.1
Ethoxymethylenmalononitril
Ethoxymethylenmalononitril
Formel:
C₆H₆N₂O Molecular Weight: 122.13 g/mol |
MDL:
MFCD00001854 CAS-Nummer: 123-06-8 EINECS: 204-597-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |