4'-Ethoxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
DP00432.250
DP00432.1
CHMPDP00432.250EA
0
EUR
CHMPDP00432.250
MAYBDP00432.1
4'-Ethoxyacetophenon
4'-Ethoxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164.2 g/mol Siedepunkt: 83 °C (0.04 mmHg) Schmelzpunkt: 39 |
MDL:
MFCD00009095 CAS-Nummer: 1676-63-7 EINECS: 216-825-6 |