2-Chlornicotinsäure

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: 2-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 2-Chlorpyridin-3-carbonsäure

FL10748.POR 010748-250G 010748-50G
CHMPFL10748.POREA 0 EUR
CHMPFL10748.POR FLUO010748-250G FLUO010748-50G
2-Chlornicotinsäure
2-Chlornicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006236
CAS-Nummer: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR