4-Phenylbenzoesäure

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

FL10755.100 010755-5G 010755-25G
CHMPFL10755.100EA 0 EUR
CHMPFL10755.100 FLUO010755-5G FLUO010755-25G
4-Phenylbenzoesäure
4-Phenylbenzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Siedepunkt: 373 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220 °C
Dichte: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002553
CAS-Nummer: 92-92-2
EINECS: 202-203-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR