2-Iod-1-phenylethan
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2-Phenylethyliodid
FL1087.POR
CHMPFL1087.POREA 0 EUR
CHMPFL1087.POR
2-Iod-1-phenylethan
2-Iod-1-phenylethan
Formel: C₆H₅CH₂CH₂I
Molecular Weight: 232,06 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,6323 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039408
CAS-Nummer: 17376-04-4