3-Acetylphenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
(3-Acetylphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-acetylphenyl)boran, 3-Acetylbenzolboronsäure
FL10976.POR
CHMPFL10976.POREA
0
EUR
CHMPFL10976.POR
3-Acetylphenylboronsäure
3-Acetylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₃ Molecular Weight: 163,97 g/mol |
MDL:
MFCD01074678 CAS-Nummer: 204841-19-0 |