4-Acetylphenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
(4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
FL10977.POR
CHMPFL10977.POREA
0
EUR
CHMPFL10977.POR
4-Acetylphenylboronsäure
4-Acetylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₃ Molecular Weight: 163,97 g/mol |
MDL:
MFCD01074667 CAS-Nummer: 149104-90-5 |