2,4-Dichlorphenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2,4-Dichlorbenzolboronsäure, Dihydroxy(2,4-dichlorphenyl)boran, (2,4-Dichlorphenyl)metaborsäure
FL10988.POR
CHMPFL10988.POREA
0
EUR
CHMPFL10988.POR
2,4-Dichlorphenylboronsäure
2,4-Dichlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Molecular Weight: 190,82 g/mol |
MDL:
MFCD00013930 CAS-Nummer: 68716-47-2 |