3,5-Dimethylphenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
FL10993.POR
CHMPFL10993.POREA
0
EUR
CHMPFL10993.POR
3,5-Dimethylphenylboronsäure
3,5-Dimethylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Molecular Weight: 149,98 g/mol |
MDL:
MFCD00185689 CAS-Nummer: 172975-69-8 |