4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, 4-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid
FL11044.POR
CHMPFL11044.POREA
0
EUR
CHMPFL11044.POR
4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₄S Molecular Weight: 200.02 g/mol |
MDL:
MFCD01630820 CAS-Nummer: 149104-88-1 |