2,5-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2,5-Dimethoxybenzol-1-sulfonylchlorid, 2,5-Dimethoxybenzolsulfochlorid, 2,5-Dimethoxybenzolsulfonsäurechlorid
FL11154.POR
CHMPFL11154.POREA
0
EUR
CHMPFL11154.POR
2,5-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
2,5-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₈H₉ClO₄S Molecular Weight: 236,68 g/mol Schmelzpunkt: 119…121 °C |
MDL:
MFCD00024872 CAS-Nummer: 1483-28-9 UN: 3261 ADR: 8,II |