4-Chlorzimtsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Chlorcinnamsäure, 3-(p-Chlorphenyl)propensäure, 3-(4-Chlorphenyl)propensäure
FL1144.100
CHMPFL1144.100EA
0
EUR
CHMPFL1144.100
4-Chlorzimtsäure
4-Chlorzimtsäure
Formel:
C₉H₇ClO₂ Molecular Weight: 182,61 g/mol Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 252…254 °C |
MDL:
MFCD00004396 CAS-Nummer: 1615-02-7 EINECS: 216-564-8 |