(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: (2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid

FL11672.100
CHMPFL11672.100EA 0 EUR
CHMPFL11672.100
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure
Formel: C₁₈H₁₄O₈
Molecular Weight: 358,31 g/mol
MDL: MFCD00063222
CAS-Nummer: 17026-42-5
EINECS: 241-097-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR