5-Hydroxyanthranilsäure
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxyanthranilic acid
FL11772.POR
CHMPFL11772.POREA 0 EUR
CHMPFL11772.POR
5-Hydroxyanthranilsäure
5-Hydroxyanthranilsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 255…265 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007870
CAS-Nummer: 394-31-0