1,1,3,3-Tetramethylguanidin

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

Synonyme: N,N,N',N'-Tetramethylguanidin

FL11899.POR
CHMPFL11899.POREA 0 EUR
CHMPFL11899.POR
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Formel: C₅H₁₃N₃
Molecular Weight: 115,18 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008323
CAS-Nummer: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR